Learn More
Haleco™ Sachets de récupération
Code produit 12516239
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Transparent
Conditionnement:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
12516239 Noir 500 pièces
15155174 Transparent -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12516239 Fournisseur Haleco™ Code fournisseur SACG30ST
Expédition estimée: 06-08-2026
Spécification
Couleur Noir
Matériau PEBD, Polyéthylène
Dimensions (L x l) 50 x 70cm
Hauteur (métrique) 70 cm
Poids (métrique) 8 kg
Type de produit Sachet à déchets
Capacité (métrique) 30 L
Longueur (métrique) 50 cm