Learn More
Manutan Recovery tray wood Combi-Flip, width: 1000 mm, depth: 700 mm
Marque:  Manutan A010516
Encompass_Preferred
Recovery tray wood Combi-Flip, width: 1000 mm, depth: 700 mm
Code produit. 15544197
  • 10.96€ / 1 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 03-07-2026