Learn More
Gilac™ Boîte rectangulaire noire hermétique avec couvercle transparent
Code produit 17928651
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,4 l
0,95 l
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
17928651 0,4 l 1 pièce
17978931 0,95 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17928651 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G603241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.88€
    31.49€ / 1 pièces
    Économisez 14.39€
    31% de réduction
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La boîte rectangulaire noire hermétique avec couvercle transparent est adaptée à la restauration sur site et idéale comme boîte réutilisable pour les systèmes de consigne, les livraisons ou les services de retrait en magasin.
  • Boîte hermétique par paquets de 10.
  • Adaptée à la restauration sur site et idéale comme boîte réutilisable pour les systèmes de consigne, les livraisons ou les services de retrait en magasin.
  • Préserve les saveurs et empêche les odeurs de pénétrer.
  • Le couvercle ferme parfaitement la boîte, ce qui permet de les empiler.
  • Couvercle transparent pour une excellente visibilité du contenu.
  • Le corps noir mat apporte une touche haut de gamme à vos contenants.
  • Disponible en différentes tailles pour répondre à tous les besoins.
  • Dimensions indiquées pour une seule boîte.
Spécification
Capacité (impériale) 13,5 oz.
Capacité (métrique) 0,4 l
Type de bouchon Couvercle hermétique
Couleur Noir
Matériau PE-HD
Forme Rectangulaires
Type de produit Boîtier hermétique
Quantité 10 Pk.
Dimensions (L x l x H) 135 x 107 x 60 mm
Longueur (métrique) 135 mm
Longueur (impériale) 5,3 in
Largeur (métrique) 107 mm
Largeur (impériale) 4,2 in
Hauteur (métrique) 60 mm
Hauteur (impériale) 2,4 in