Learn More
Gilac™ Boîte rectangulaire noire hermétique avec couvercle transparent
Description
- Boîte hermétique par paquets de 10.
- Adaptée à la restauration sur site et idéale comme boîte réutilisable pour les systèmes de consigne, les livraisons ou les services de retrait en magasin.
- Préserve les saveurs et empêche les odeurs de pénétrer.
- Le couvercle ferme parfaitement la boîte, ce qui permet de les empiler.
- Couvercle transparent pour une excellente visibilité du contenu.
- Le corps noir mat apporte une touche haut de gamme à vos contenants.
- Disponible en différentes tailles pour répondre à tous les besoins.
- Dimensions indiquées pour une seule boîte.
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 32 oz |
| Capacité (métrique) | 0,95 l |
| Type de bouchon | Couvercle hermétique |
| Couleur | Noir |
| Matériau | PE-HD |
| Forme | Rectangulaires |
| Type de produit | Boîtier hermétique |
| Quantité | 10 Pk. |
| Dimensions (L x l x H) | 255 x 215 x 165 mm |
| Longueur (métrique) | 255 mm |
| Afficher plus |