Learn More
Eppendorf™ Godet de centrifugeuse rectangulaire
Code produit 10308612 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Eppendorf Rotor A-4-81 (CFA-152-020K)
Rotor de centrifugeuse 5702 A-4-38
Rotor à godets oscillants CFA-146-010T (A-4-44)
Quantité:
2/boîte
4/boîte
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Quantité unitSize
10308612 Rotor de centrifugeuse 5702 A-4-38 2/boîte 2 pièces
10136511 Rotor à godets oscillants CFA-146-010T (A-4-44) 4/boîte 4 pièces
10477272 Eppendorf Rotor A-4-81 (CFA-152-020K) 4/boîte 4 pièces
11893882 Rotor de centrifugeuse 5702 A-4-38 4/boîte 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10308612 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5702762008
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces godets avec les rotors Eppendorf™.
  • Godets de centrifugeuse rectangulaires
  • Compatibilité avec les rotors Eppendorf
  • Disponible en boîtes de deux ou de quatre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Rotor de centrifugeuse 5702 A-4-38
Capacité 90 mL
Type de conteneur Godet
Quantité 2/boîte