Learn More
Gilac™ Récipient rectangulaire
Description
- Récipient alimentaire rectangulaire en plastique.
- Pour le stockage et le transport de matières premières à température négative et ambiante.
- Aucun intervalle ni chevauchement.
- Lavable en machine.
- Couvercle de protection pour une hygiène accrue, en option.
- Empilables sans couvercle.
- Compatible avec tous les chariots GILAC à 4 et 6 roues.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Contenedor de alimentos |
| Matériau | Polyéthylène |
| Couleur | Blanc |
| Forme | Rectangulaire |
| Volume (impérial) | 3,2 gal. |
| Volume (métrique) | 12 l |