Learn More
Gilac™ Récipient rectangulaire
Code produit 17928531
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
12 l
15 l
25 l
35 l
55 l
Couleur:
Blanc
Gris
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur unitSize
17928531 15 l Gris 1 pièce
17918621 12 l Blanc 1 pièce
17958851 15 l Blanc 1 pièce
17948931 25 l Gris 1 pièce
17918541 35 l Blanc 1 pièce
17958541 35 l Gris 1 pièce
17988481 55 l Gris 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17928531 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G119677
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le conteneur rectangulaire est destiné au stockage et au transport de matières premières à température ambiante et inférieure à zéro.
  • Récipient alimentaire rectangulaire en plastique.
  • Pour le stockage et le transport de matières premières à température négative et ambiante.
  • Aucun intervalle ni chevauchement.
  • Lavable en machine.
  • Couvercle de protection pour une hygiène accrue, en option.
  • Empilables sans couvercle.
  • Compatible avec tous les chariots GILAC à 4 et 6 roues.
Spécification
Type de produit Contenedor de alimentos
Matériau Polyéthylène
Couleur Gris
Forme Rectangulaire
Volume (impérial) 15 l
Volume (métrique) 15 l