Learn More
Gilac™ Récipient rectangulaire pour diviser la pâte
Code produit 17958881
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
20 l
Couleur:
Blanc
Vert
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Conditionnement
17958881 10 l Blanc 1 pièce
17948501 20 l Vert 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17958881 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G155321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.37€
    13.10€ / 1 pièces
    Économisez 7.27€
    35% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Le récipient rectangulaire pour diviser la pâte est très résistant aux variations de température, flexible et résistant aux chocs.
  • Récipient rectangulaire pour diviser la pâte.
  • Très résistant aux variations de température.
  • Très flexible et résistant aux chocs.
  • Compatible avec les chariots de rayonnage.
Spécification
Capacité (métrique) 10 l
Couleur Blanc
Hauteur (métrique) 80 mm
Longueur (métrique) 530 mm
Matériau HDPE
Type Plateau à usage général
Largeur (métrique) 400 mm
Longueur (impériale) 20,9 in
Hauteur (impériale) 3,1 in
Forme Rectangulaires
Largeur (impériale) 15,7 in
Capacité (impériale) 2,6 gal
Autoclavable Non autoclavable