Learn More
Gilac™ Couvercle de récipient rectangulaire pour diviser la pâte
Code produit 17978721
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
7 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17978721 7 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17978721 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G154820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.08€
    6.44€ / 1 pièces
    Économisez 2.64€
    29% de réduction
Expédition estimée: 14-10-2026
Le couvercle rectangulaire pour récipient à pâte à diviser est conçu pour la fermentation dans la fabrication du pain et est adapté à tous les procédés de fabrication du pain aérobies et anaérobies.
  • Couvercle pour récipient de division de pâte de 400 x 300 mm, pour la fermentation dans la fabrication du pain.
  • S'adapte à tous les procédés de fabrication du pain, aérobies et anaérobies, y compris la levée de la pâte dans des chambres froides ventilées.
  • Empilage stable grâce aux picots.
Spécification
Type de produit Couvercle
Matériau Polyéthylène
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 400 x 300 mm
Forme Rectangulaire
Volume (impérial) 1,8 g
Volume (métrique) 7 l