Få mere at vide
Få mere at vide
Gilac™ Récipient rectangulaire de fermentation pour la division de la pâte
Beskrivelse
- Récipient de division de pâte 400 x 300 7 L pour la fermentation dans la fabrication du pain.
- La quantité de pâte garantit une excellente homogénéité de fermentation pour des résultats inégalés.
- Permet une grande flexibilité dans la fabrication du pain et une capacité de production accrue.
- Conteneur aux coins arrondis et sans zones de rétention pour un nettoyage facile et une hygiène parfaite, conformément aux normes applicables.
- Surface lisse pour un démoulage facile de la pâte, ne laissant que peu ou pas de résidus sur les côtés.
- Léger, il réduit les troubles musculo-squelettiques.
- Résistant aux variations de température.
- Conteneur flexible et résistant aux chocs.
- Compatible avec les chariots à rayonnages à 16 étagères pour la répartition des récipients à pâte.
Tekniske data
Tekniske data
| Type de produit | Conteneur pour la préparation de la préparation |
| Matériau | Polyéthylène |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l) | 400 x 300 mm |
| Forme | Rectangulaire |
| Volume (métrique) | 7 l |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?