Learn More
Gilac™ Conteneur HACCP rectangulaire avec couvercle
Code produit 17908621
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Rouge
Vert
Capacité (métrique):
12 l
15 l
35 l
55 l
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Capacité (métrique) unitSize
17908621 Blanc 15 l 1 pièce
17978421 Rouge 12 l 1 pièce
17968561 Jaune 12 l 1 pièce
17988811 Vert 15 l 1 pièce
17998561 Rouge 15 l 1 pièce
17938621 Jaune 15 l 1 pièce
17958751 Rouge 35 l 1 pièce
17928471 Jaune 35 l 1 pièce
17958861 Vert 55 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 17908621 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G119612
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le récipient HACCP rectangulaire avec couvercle est un récipient alimentaire pour de grands volumes de conservation ; le couvercle peut soutenir le poids de charges lourdes.
  • Conteneur de nourriture rectangulaire HACCP.
  • Pour les grands volumes de stockage, le couvercle peut supporter le poids des charges lourdes.
  • Conteneur multiusage.
  • Cartouche d’identification réécrite pour le suivi de l’inventaire.
  • Pas de décalage ni de chevauchement.
  • Lavées en machine.
  • poignées retirées pour une meilleure manipulation.
  • Empilable sans couvercle.
  • Acceptable avec tous les chariots à 4 et 6 tolérances GILC.
Spécification
Type Tube de stockage
Matériau HDPE
Couleur Blanc
Forme Rectangulaires
Capacité (impériale) 15 l
Capacité (métrique) 15 l