Learn More
Corning™ Seau à glace rectangulaire, Maxi 9 L
BIOPHARMA
Code produit 15512871
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Orange
Rose
Rouge
Vert
Vert citron
Violet
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15512871 Orange 1 pièce
15582861 Vert 1 pièce
15592861 Bleu 1 pièce
15502871 Rouge 1 pièce
15522871 Vert citron 1 pièce
15542871 Violet 1 pièce
15532871 Rose 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15512871 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 432096
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.00€
    166.13€ / 1 pièces
    Économisez 13.87€
    7% de réduction
Expédition estimée: 17-03-2027
Bacs EVA polyvalents qui offrent une alternative non toxique aux bacs à glace classiques
Corning Les bacs et seaux à glaçons sont des ustensiles multifonctionnels qui constituent une excellente alternative non toxique aux bacs à glaçons classiques. EVA Il est pratiquement inodore, inerte et utilisé dans des applications de génie biomédical telles que les dispositifs d'administration de médicaments. Les récipients polyvalents sont très isolants, empilables, incassables, légers et étanches. Les récipients ne suintent pas, ils ne se déforment pas, leur base comporte une finition texturée pour éviter tout glissement sur la paillasse. Idéal pour une utilisation avec de la glace, de la glace sèche (-78 °C).°), azote liquide (-196°), des solutions alcooliques ou salines, ou des solutions °chaudes (+93 °C). Disponible en cinq tailles et sept couleurs vives. Ils peuvent être nettoyés à l’eau et au savon, à 10 % d’agent de blanchiment ou à 70 % d’alcool.
  • Acétate d'éthyle-vinyle non toxique et recyclable (EVA ) conteneurs en mousse pour une utilisation avec de la glace, de la glace sèche, de l'azote liquide, des suspensions alcooliques.
  • Ne suintent pas, ne fuient pas et ne glissent pas sur la paillasse.
Informations sur la commande
Se présente comme 1 étui.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l x H) 40,6 x 31,8 x 11,4 cm
Quantité 1 de chaque
Couleur Orange
Capacité (métrique) 9 L