Learn More
Corning™ Seau à glace rectangulaire, Midi 4 L
Description
Corning Les bacs et seaux à glaçons sont des ustensiles multifonctionnels qui constituent une excellente alternative non toxique aux bacs à glaçons classiques. EVA Il est pratiquement inodore, inerte et utilisé dans des applications de génie biomédical telles que les dispositifs d'administration de médicaments. Les récipients polyvalents sont très isolants, empilables, incassables, légers et étanches. Les récipients ne suintent pas, ils ne se déforment pas, leur base comporte une finition texturée pour éviter tout glissement sur la paillasse. Idéal pour une utilisation avec de la glace, de la glace sèche (-78 °C).°), azote liquide (-196°), des solutions alcooliques ou salines, ou des solutions °chaudes (+93 °C). Disponible en cinq tailles et sept couleurs vives. Ils peuvent être nettoyés à l’eau et au savon, à 10 % d’agent de blanchiment ou à 70 % d’alcool.
- Acétate d'éthyle-vinyle non toxique et recyclable (EVA ) conteneurs en mousse pour une utilisation avec de la glace, de la glace sèche, de l'azote liquide, des suspensions alcooliques.
- Ne suintent pas, ne fuient pas et ne glissent pas sur la paillasse.
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l x H) | 31,1 x 22,2 x 11,4 cm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Couleur | Rose |
| Capacité (métrique) | 4 l |