Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure de laboratoire
Code produit 10332040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Diamètre (métrique) externe:
7 mm
8 mm
9 mm
11 mm
12 mm
14 mm
17 mm
Conditionnement:
1m
25m
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe unitSize
10332040 8 mm 12 mm 25m
10387819 10 mm 14 mm 25m
10088439 6 mm 9 mm 25m
10758921 5 mm 8 mm 25m
10599271 12 mm 17 mm 1m
15932921 12 mm 17 mm 25m
10324091 7 mm 11 mm 1m
10643731 4 mm 7 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10332040 Supplier Deutsch Neumann™ Supplier No. 3010812
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
Offre flexibilité, résistance aux déchirures et résilience pour un usage général en laboratoire. La tubulure de laboratoire Deutsch Neumann™ est fabriquée en caoutchouc naturel rouge.
  • Duromètre 50 Shore A
  • Bonne mémoire élastique
Specifications
Certifications/Conformité ISO 9001:2008
Diamètre (métrique) interne 8 mm
Matériau Caoutchouc
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Longueur totale (métrique) 25 m
Épaisseur (métrique) 2 mm
À utiliser avec (application) Pour un usage en laboratoire
Couleur Rouge