Learn More
Ebro Electronic™ Couvercle AG 140 pour thermomètres
Code produit 10476311
Modifier l'affichage
Click to view available options
Certifications/Conformité:
Directive 2011/65/UE RoHS
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Certifications/Conformité Conditionnement
10476311 Directive 2011/65/UE RoHS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10476311 Fournisseur Ebro Electronic™ Code fournisseur 13405005
En stock
Housse de protection pour thermomètres, rouge
Thermomètre à sonde repliable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Directive 2011/65/UE RoHS
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Étui de protection pour appareils portables, rouge
Hauteur (métrique) 50 mm
Longueur (métrique) 120 mm
Modèle AG 140
Poids (métrique) 0.04 kg
À utiliser avec (équipement) Séries TFX 410, TFX 420, TFX 430, TFN 520, TFE 510, TFH 610, TFH 620
Affichage Manchon de protection ou thermomètre
Largeur (métrique) 80 mm