Learn More
Wheaton™ Bouchon de rechange rouge pour tube de collecte d’urine
Code produit 16494959
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Rouge
Conditionnement:
5000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur de bouchon Conditionnement
16494959 Rouge 5000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16494959 Fournisseur Wheaton™ Code fournisseur 327226
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    634.70€
    627.32€ / 5000 pièces
    Économisez 7.38€
    1% de réduction
Expédition estimée: 05-11-2026
Bouchon en polypropylène de rechange pour tube de collecte d’urine primitive.
  • Compatible avec l’utilisation de tubes de collecte d’urine primitive Wheaton™
  • À utiliser avec des tubes de 10 ml
Spécification
Type de produit Couvercle
Couleur de bouchon Rouge
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Description Bouchon de rechange pour tube de collecte d’urine primitive avec acide borique
À utiliser avec (équipement) Tubes de collecte d’urine de 10 ml
Nbre par carton 5000/Carton
Nb par paquet 1 000/paquet
Conditions de stockage conditions ambiantes