Learn More
Kartell™ Bouchons coniques en caoutchouc rouge
Code produit 10182371
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6 x 18mm
9 x 18mm
16 x 26mm
21 x 29mm
41 x 53mm
43 x 60mm
52 x 70mm
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
10182371 41 x 53mm 1 pièce
12687785 52 x 70mm 1 pièce
10631552 9 x 18mm 25 pièces
10439402 16 x 26mm 25 pièces
12677805 21 x 29mm 25 pièces
12691016 43 x 60mm 1 pièce
12621016 6 x 18mm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10182371 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0114600
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bouchons coniques en caoutchouc rouge Kartell™ conviennent aux températures élevées et sont utilisés en association avec un flacon, une bouteille ou un tube.
Les bouchons coniques en caoutchouc rouge Kartell™ conviennent aux températures élevées et sont utilisés en association avec un flacon ou un tube.
  • À usage général
  • Caoutchouc rouge
  • Forme conique
  • Taille : diamètre inférieur (fond) x hauteur
Spécification
À utiliser avec (application) Laboratoire général
Hauteur (métrique) 53mm
Quantité 25/boîte
Dimensions 41 x 53mm
Couleur Rouge
Diameter (Metric) Bottom 41 mm
Diamètre (métrique) supérieur 54 mm
Matériau Caoutchouc
Type de produit Bouchon conique
Forme Conique