Läs mer
Kartell™ Bouchons coniques en caoutchouc rouge
Produktkod. 12687785
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Dimensions:
6 x 18mm
9 x 18mm
16 x 26mm
21 x 29mm
41 x 53mm
43 x 60mm
52 x 70mm
Förpackningsstorlek:
1 pièce
25 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Dimensions unitSize
12687785 52 x 70mm 1 pièce
10182371 41 x 53mm 1 pièce
10631552 9 x 18mm 25 pièces
10439402 16 x 26mm 25 pièces
12677805 21 x 29mm 25 pièces
12691016 43 x 60mm 1 pièce
12621016 6 x 18mm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12687785 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0114800
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Les bouchons coniques en caoutchouc rouge Kartell™ conviennent aux températures élevées et sont utilisés en association avec un flacon, une bouteille ou un tube.
Les bouchons coniques en caoutchouc rouge Kartell™ conviennent aux températures élevées et sont utilisés en association avec un flacon ou un tube.
  • À usage général
  • Caoutchouc rouge
  • Forme conique
  • Taille : diamètre inférieur (fond) x hauteur
Specifikationer
À utiliser avec (application) Laboratoire général
Hauteur (métrique) 70mm
Quantité 25/boîte
Dimensions 52 x 70mm
Couleur Rouge
Diameter (Metric) Bottom 52 mm
Diamètre (métrique) supérieur 65 mm
Matériau Caoutchouc
Type de produit Bouchon conique
Forme Conique
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.