Learn More
Brady™ Ruban de signalisation rouge et blanc
Description
- Le balisage des itinéraires de transport doit être à la fois flexible et durable, car il est constamment adapté à l'évolution des exigences et des besoins au sein de votre installation ou entrepôt.
- Film de signalisation auto-adhésif pour le marquage des piliers, des pylônes, des bords de murs et des arches de portail.
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | 255296 |
| Description | Ruban de signalisation - rouge/blanc |
| Dimensions (L x l) | 33 m x 50 mm |
| À utiliser avec (application) | Poteaux de marquage, pylônes, rebords de murs, arche de porte, voies de transport |
| Longueur (impériale) | 108.3 ft. |
| Longueur (métrique) | 33 m |
| Quantité d’emballage | 1 rouleau |
| Épaisseur | 0,138 mm |
| Largeur (impériale) | 1,97 in |
| Largeur (métrique) | 50,00 mm |
| Afficher plus |