Learn More
SI Analytics™ Solution Redox, 430 mV Pt/Calomel, 470 mV Pt/Ag/AgCl
Code produit 11964739 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
250 ml
60 ampoules / 20 ml
Conditionnement:
1 pièce
1000mL
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11964739 250 ml 250mL
10664471 1 000 ml 1000mL
10340641 60 ampoules / 20 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11964739 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285138168
 Article restreint
En stock
La solution redox SI Analytics™, 430 mV Pt/Calomel, 470 mV Pt/Ag/AgCl est conçue pour être utilisée dans les tests redox.
  • GHS07 : Irritation cutanée 2H315 Provoque une irritation cutanée, une irritation oculaire. 2 H319 Provoque une irritation oculaire grave
  • Déclarations de précaution : P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P264 Se laver soigneusement après manipulation. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P321 Traitement spécifique (voir sur cette étiquette). P332 + P313 En cas d’irritation cutanée : Consulter un médecin. P337 + P313 Si l’irritation oculaire persiste : Consulter un médecin. P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau.
  • Ingrédients dont les valeurs limites nécessitent une surveillance sur le lieu de travail : 7664-93-9 acide sulfurique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 102°C
Couleur Jaune clair
Conductivité 430/470 Pt/Kalomel, 470 Pt/Ag/AgclMv
Type de solution de remplissage Redox
Odeur Inodore
Conditionnement Flacon DURAN™
Plage de pH − 0,1
Quantité 250 ml
Solubilité Entièrement miscible dans l’eau
Tension de vapeur 23 hPa