Learn More
Halopéridol-d4 réduit, TRC
Code produit 30415652
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30415652 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30415652 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR14240210MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Reduced Haloperidol-d4
CAS 1246820-79-0
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C21H21D4ClFNO2
Quantité 10 mg
Synonyme 4-(4-Chlorophenyl)-α-(4-fluorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinebutanol-d4, R 2572-d4
Formule InChI InChI=1S/C21H25ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,20,25-26H,1-2,11-15H2/i5D,6D,7D,8D
SMILES FC1=CC=C(C(CCCN2CCC(O)(C3=C([2H])C([2H])=C(Cl)C([2H])=C3[2H])CC2)O)C=C1
Nom IUPAC 4-(4-chloro-2,3,5,6-tétradéutérophényl)-1-[4-(4-fluorophényl)-4-hydroxybutyl]pipéridin-4-ol
Poids moléculaire (g/mol) 381.9
Poids de la formule 381.1809
Pourcentage de pureté >95