Learn More
Halopéridol-d4 réduit, TRC
Code produit 30416712
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30416712 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30416712 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR1424021MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Reduced Haloperidol-d4
CAS 1246820-79-0
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C21H21D4ClFNO2
Quantité 1 mg
Synonyme 4-(4-Chlorophenyl)-α-(4-fluorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinebutanol-d4, R 2572-d4
Formule InChI InChI=1S/C21H25ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,20,25-26H,1-2,11-15H2/i5D,6D,7D,8D
SMILES FC1=CC=C(C(CCCN2CCC(O)(C3=C([2H])C([2H])=C(Cl)C([2H])=C3[2H])CC2)O)C=C1
Nom IUPAC 4-(4-chloro-2,3,5,6-tétradéutérophényl)-1-[4-(4-fluorophényl)-4-hydroxybutyl]pipéridin-4-ol
Poids moléculaire (g/mol) 381.9
Poids de la formule 381.1809
Pourcentage de pureté >95