Learn More
Hettich Lab Technology™ Réducteur
Code produit 10757394
Change view
Click to view available options
Capacité:
15 ml
25 mL
50 mL
7 mL
9 à 10, 10, 15 ml
À utiliser avec (équipement):
Rotor 1016, 1137
Rotor 1137, 1016
Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246
Rotor 1620A, 1720, 4794, 1446, 4246
Rotor 1620A, 1720, 4794, 5615, 4246
Diamètre max. du tube:
12 mm
17 mm
24 mm
29 mm
Longueur max. du tube:
100 mm
107 mm
120 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité À utiliser avec (équipement) Diamètre max. du tube Longueur max. du tube
10757394 15 ml Rotor 1137, 1016 17 mm 120 mm
10685493 25 mL Rotor 1137, 1016 24 mm 100 mm
10592682 50 mL Rotor 1620A, 1720, 4794, 1446, 4246 29 mm 107 mm
10392782 15 ml Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246 17 mm 100 mm
10703704 9 à 10, 10, 15 ml Rotor 1016, 1137 17 mm 100 mm
10711553 15 ml Rotor 1620A, 1720, 4794, 5615, 4246 17 mm 120 mm
12013884 7 mL Rotor 1137, 1016 12 mm 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10757394 Fournisseur Hettich Lab Technology™ Code fournisseur 1631
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le réducteur Hettich Lab Technology™ est conçu pour s’adapter aux charges de travail de centrifugeuse personnalisées.
  • Disponible en plusieurs configurations
  • Configurations capables de s’adapter à une multitude de charges de travail de centrifugeuses personnalisées
Spécification
Type Réducteur
Capacité 15 ml
Diamètre max. du tube 17 mm
Longueur max. du tube 120 mm
À utiliser avec (équipement) Rotor 1137, 1016
Nb par paquet 1/boîte