Learn More
Refametinib, MedChemExpress
Code produit. 16496128
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16496128
Marque: Medchem Express HY14691
MedChemExpress Refametinib (BAY 869766; RDEA119) is an orally available, potent, non-ATP-competitive, selective, allosteric MEK1/MEK2 inhibitor with IC50s of 19 nM and 47 nM, respectively.
Refametinib (BAY 869766
Spécification
Nom chimique ou matériau Refametinib
CAS 923032-37-5
Couleur Earth Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H20F3IN2O5S
Quantité 10 mg
Synonyme BAY 869766 RDEA119
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 31 mg/mL (54.16 mM)
SMILES O=S(C1(C[C@H](O)CO)CC1)(NC(C(NC(C(F)=C2)=CC=C2I)=C3F)=C(OC)C=C3F)=O
Poids moléculaire (g/mol) 572.34
Poids de la formule 572.34
Pourcentage de pureté 98.97%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.