Learn More
Descripción
- Système de pipetage intégré avec technologie RFID interne
- Le numéro de série est imprimé sur plusieurs composants de la pipette
- Pipette avec code couleur et étiquette de volume permettant d’identifier rapidement la taille de la pointe / du volume
- La partie supérieure ronde de la pipette permet de travailler dans n’importe quelle position
- Affichage à quatre chiffres pour un réglage exact, rapide et sûr du volume (verrouillage du volume compris)
- Grande flexibilité avec possibilité de retirer les cônes simples
- Assure un alignement continu identique de la pipette pendant le processus de travail
- Pipette entièrement autoclavable avec une surface lisse et peu de bords rugueux
- Manipulation ergonomique et effort de fonctionnement réduit
- Éjection simple et rapide de la pointe avec réduction active des émissions d’aérosol
- Réduit les microtraumatismes répétés grâce à son fonctionnement qui n’exige pas de déplacer le pouce latéralement
- Haute précision pour des résultats de pipetage fiables
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Conformité | Certificat spécifique au lot |
| Pointes compatibles | epT.I.P.S. |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Turquoise |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | epT.I.P.S. 10 mL |
| Type à poignée | Ergonomique |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de canaux | 1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?