Description
- Système de pipetage intégré avec technologie RFID interne
- Le numéro de série est imprimé sur plusieurs composants de la pipette
- Pipette avec code couleur et étiquette de volume permettant d’identifier rapidement la taille de la pointe / du volume
- La partie supérieure ronde de la pipette permet de travailler dans n’importe quelle position
- Affichage à quatre chiffres pour un réglage exact, rapide et sûr du volume (verrouillage du volume compris)
- Grande flexibilité avec possibilité de retirer les cônes simples
- Assure un alignement continu identique de la pipette pendant le processus de travail
- Pipette entièrement autoclavable avec une surface lisse et peu de bords rugueux
- Manipulation ergonomique et effort de fonctionnement réduit
- Éjection simple et rapide de la pointe avec réduction active des émissions d’aérosol
- Réduit les microtraumatismes répétés grâce à son fonctionnement qui n’exige pas de déplacer le pouce latéralement
- Haute précision pour des résultats de pipetage fiables
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certificat spécifique au lot |
| Pointes compatibles | epT.I.P.S. |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Jaune |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | epT.I.P.S. 200 μL |
| Type à poignée | Ergonomique |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de canaux | 1 |
| Afficher plus |