Learn More
Eppendorf Reference™ 2, pipettes monocanal mécaniques à volume fixe
GREENER_CHOICE
Code produit 15733509 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
1 μl
2 μl
5 μl
10 μL
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
2 ml
2,5 ml
Précision:
0,6
0,6, 0.012
0,6, 0.015
0,6, 1.2
0,6, 1.5
0,8, 0,3
0.6, 3
0.6, 6
0.7, 0.35
0.8, 0.2
0.8, 0.3
1, 0.3
1.5, 0.075
2, 0.4
2.5, 0.025
Couleur:
Bleu
Gris
Gris clair
Gris foncé
Gris moyen
Jaune
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Précision Couleur unitSize
15733509 20 μl 0.8, 0.3 Gris clair 1 pièce
15793499 2 μl 2, 0.4 Gris foncé 1 pièce
15793509 200 μl 0,6, 1.2 Bleu 1 pièce
15713519 500 μl 0.6, 3 Bleu 1 pièce
15753509 25 μl 0.8, 0.2 Jaune 1 pièce
15783499 1 μl 2.5, 0.025 Gris foncé 1 pièce
15723519 1000 μl 0.6, 6 Bleu 1 pièce
15783509 200 μl 0,6, 1.2 Jaune 1 pièce
15763509 50 μl 0.7, 0.35 Jaune 1 pièce
15703509 5 μl 1.5, 0.075 Gris moyen 1 pièce
15743519 2,5 ml 0,6, 0.015 Rouge 1 pièce
15703519 250 μl 0,6, 1.5 Bleu 1 pièce
15733519 2 ml 0,6, 0.012 Rouge 1 pièce
15713509 10 μL 1, 0.3 Gris 1 pièce
15723509 10 μL 1, 0.3 Jaune 1 pièce
15773509 100 μl 0,6 Jaune 1 pièce
15743509 20 μl 0,8, 0,3 Jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 15733509 Fournisseur Eppendorf Code fournisseur 4925000065
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Haute précision éprouvée, longévité accrue et conception ergonomique
Fournit les résultats les plus précis possible, ainsi qu'une manipulation fiable et robuste et une sécurité optimale pour l'utilisateur. Idéal pour une utilisation avec des liquides précieux ou dans toute application nécessitant des niveaux de précision extrêmement élevés. Choix optimal lorsque la qualité et la reproductibilité sont essentielles.
Pipette bien conçue
  • Le système de fonctionnement à un bouton permet aux utilisateurs de passer rapidement entre différentes tâches de pipettage ; les utilisateurs n'ont pas à déplacer le pouce d'un côté à l'autre pour éjecter les pointes
  • Conception ergonomique pour des forces de fonctionnement plus faibles pour l'aspiration/la distribution/l'éjection des pointes ; limite la contrainte pour l'utilisateur
  • La pointe conique à ressort permet une éjection rapide et simple de la pointe grâce à une réduction active des aérosols, elle améliore la sécurité et la reproductibilité de l'utilisateur
  • Code couleur / étiquette de volume permettant d’identifier rapidement la taille de la pointe / du volume
  • Haute précision pour des résultats de pipetage fiables
  • Zone d'étiquetage personnalisable
Paramètres précis
  • Verrouillage du volume : un paramètre rapide et sécurisé empêche toute modification accidentelle et un affichage à 4 chiffres toujours visible offre une plus grande sécurité pour les environnements de laboratoire les plus stricts
  • Le réglage secondaire de l'utilisateur offre le transfert le plus précis de liquides différents de l'eau sans nécessiter un étalonnage complet
  • L'affichage à 4 chiffres indique le réglage du volume exact et est clairement visible à partir de chaque angle
  • Conception ergonomique
  • La partie supérieure ronde permet de travailler dans n’importe quelle position
  • Pour éviter les éjections accidentelles des pointes, un retour haptique clair est ressenti après l'étape de transfert
Des forces de fonctionnement plus faibles pour l'aspiration/la distribution/l'éjection des pointes ; limite la contrainte pour l’utilisateur
Instrument bien conçu
  • Surface unique : peu de bords rugueux, surface lisse pour un travail confortable et un nettoyage simple
  • La poignée supérieure est solide et garantit une longue durée de vie et une robustesse accrue
  • Les pièces mobiles et les bords extérieurs en acier inoxydable fournissent à la pipette une robustesse exceptionnelle aux sites d'impact potentiels et aux composants internes
  • La partie inférieure à connexion rapide facilite le nettoyage et l'entretien de votre pipette
  • Entièrement autoclavables
Traçabilité acrrue
  • Le numéro de série est imprimé sur plusieurs composants de la pipette
  • Technologie RFID interne : contient toutes les données pertinentes sur la pipette et le logiciel TrackIT d'Eppendorf pour identifier et consulter facilement la documentation de chaque pipette du laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 0.8, 0.3
Autoclavable Autoclavable
Couleur Gris clair
À utiliser avec 300 μEmbout de pipette en L
Nombre de canaux 12
Type Pipette à volume fixe
Volume (métrique) 20 μl