Learn More
Eppendorf™ Pipette multicanaux mécanique Reference™ 2
GREENER_CHOICE
Code produit 15753519 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
10 à 100 μl
30 à 300 μl
Nombre de canaux:
8
12
Couleur:
Gris moyen
Jaune
Orange
Incréments:
0,01 μl
0,1 μl
0,2 μl
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Nombre de canaux Couleur Incréments unitSize
15753519 0,5 à 10 μl 8 Gris moyen 0,01 μl 1 pièce
15773519 10 à 100 μl 8 Jaune 0,1 μl 1 pièce
15793519 30 à 300 μl 8 Orange 0,2 μl 1 pièce
15763519 0,5 à 10 μl 12 Gris moyen 0,01 μl 1 pièce
15783519 10 à 100 μl 12 Jaune 0,1 μl 1 pièce
15703529 30 à 300 μl 12 Orange 0,2 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15753519 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 4926000018
Économies sur les analyses des eaux usées
Utilisez le code promo 28023
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Minimisez le risque de contamination par aérosol et réduisez les risques de microtraumatismes du pouce grâce à ces pipettes à volume variable. Les pipettes à volume variable Eppendorf™ Reference™ 2 sont idéales pour le pipetage et le mélange de liquides, le remplissage de plaques, gels et récipients de réaction, l’extraction de phases et l’élimination des surnageants.
  • Système de pipetage intégré avec technologie RFID interne
  • Le numéro de série est imprimé sur plusieurs composants de la pipette
  • Pipette avec code couleur et étiquette de volume permettant d’identifier rapidement la taille de la pointe / du volume
  • La partie supérieure ronde de la pipette permet de travailler dans n’importe quelle position
  • Affichage à quatre chiffres pour un réglage exact, rapide et sûr du volume (verrouillage du volume compris)
  • La pointe conique à ressort réduit l’effort pendant le fonctionnement / l’éjection
  • Manche supérieur solide, pièces mobiles et bords externes en acier inox pour une pipette robuste
  • Grande flexibilité avec possibilité de retirer les cônes simples
  • Assure un alignement continu identique de la pipette pendant le processus de travail
  • Pipette entièrement autoclavable avec une surface lisse et peu de bords rugueux
  • Fonctionnement par bouton unique
  • Dispose d’une pointe à ressort, de pièces mobiles, de bords externes en acier inox avec zone de marquage personnalisable
  • Manipulation ergonomique et effort de fonctionnement réduit
  • Éjection simple et rapide de la pointe avec réduction active des émissions d’aérosol
  • Réduit les microtraumatismes répétés grâce à son fonctionnement qui n’exige pas de déplacer le pouce latéralement
  • Retour haptique avant l’éjection de la pointe
  • Haute précision pour des résultats de pipetage fiables
  • Réglage secondaire convivial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Gris moyen
À utiliser avec Embout de pipette 20 μL
Nombre de canaux 8
Gamme de produits Référence 2
Type Pipette à volume variable
Volume (métrique) 0,5 à 10 μl
À utiliser avec (équipement) À utiliser avec 20 μEmbouts de pipette en L
Comprend epT.I.P.S.™ Boîte 2.0 avec 96 pointes
Incréments 0,01 μl