Learn More
Eppendorf™ Pipette multicanaux mécanique Reference™ 2
Code produit 15793519 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
10 à 100 μl
30 à 300 μl
Nombre de canaux:
8
12
Couleur:
Gris moyen
Jaune
Orange
Incréments:
0,01 μl
0,1 μl
0,2 μl
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Nombre de canaux Couleur Incréments Conditionnement
15793519 30 à 300 μl 8 Orange 0,2 μl 1 pièce
15753519 0,5 à 10 μl 8 Gris moyen 0,01 μl 1 pièce
15773519 10 à 100 μl 8 Jaune 0,1 μl 1 pièce
15763519 0,5 à 10 μl 12 Gris moyen 0,01 μl 1 pièce
15783519 10 à 100 μl 12 Jaune 0,1 μl 1 pièce
15703529 30 à 300 μl 12 Orange 0,2 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15793519 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 4926000050
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Minimisez le risque de contamination par aérosol et réduisez les risques de microtraumatismes du pouce grâce à ces pipettes à volume variable. Les pipettes à volume variable Eppendorf™ Reference™ 2 sont idéales pour le pipetage et le mélange de liquides, le remplissage de plaques, gels et récipients de réaction, l’extraction de phases et l’élimination des surnageants.
  • Système de pipetage intégré avec technologie RFID interne
  • Le numéro de série est imprimé sur plusieurs composants de la pipette
  • Pipette avec code couleur et étiquette de volume permettant d’identifier rapidement la taille de la pointe / du volume
  • La partie supérieure ronde de la pipette permet de travailler dans n’importe quelle position
  • Affichage à quatre chiffres pour un réglage exact, rapide et sûr du volume (verrouillage du volume compris)
  • La pointe conique à ressort réduit l’effort pendant le fonctionnement / l’éjection
  • Manche supérieur solide, pièces mobiles et bords externes en acier inox pour une pipette robuste
  • Grande flexibilité avec possibilité de retirer les cônes simples
  • Assure un alignement continu identique de la pipette pendant le processus de travail
  • Pipette entièrement autoclavable avec une surface lisse et peu de bords rugueux
  • Fonctionnement par bouton unique
  • Dispose d’une pointe à ressort, de pièces mobiles, de bords externes en acier inox avec zone de marquage personnalisable
  • Manipulation ergonomique et effort de fonctionnement réduit
  • Éjection simple et rapide de la pointe avec réduction active des émissions d’aérosol
  • Réduit les microtraumatismes répétés grâce à son fonctionnement qui n’exige pas de déplacer le pouce latéralement
  • Retour haptique avant l’éjection de la pointe
  • Haute précision pour des résultats de pipetage fiables
  • Réglage secondaire convivial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Orange
À utiliser avec Pointe de pipette 300 μL
Nombre de canaux 8
Gamme de produits Référence 2
Type Pipette à volume variable
Volume (métrique) 30 à 300 μl
À utiliser avec (équipement) À utiliser avec 300 μEmbouts de pipette en L
Comprend epT.I.P.S.™ Boîte 2.0 avec 96 pointes
Incréments 0,2 μl