Learn More
SI Analytics™ Électrode de référence
Code produit 10024211 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
Tête de bouchon à vis
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
10024211 Tête de bouchon à vis 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10024211 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285111767
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    390.86€
    277.00€ / 1 pièces
    Économisez 113.86€
    29% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 26-10-2026
SI Analytics™ L’électrode de référence est une électrode dotée d’une tête de bouchon à vis qui nécessite peu d’entretien.
  • Référence Ag/AgCl
  • Diaphragme en PVDF
  • Électrolyte de pâte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs Tête de bouchon à vis
Matériau Tige en PVDF
Type B 1881 HD
Gamme de température (métrique) -5°C à +100°C
Longueur (métrique) 120 mm
Diamètre (métrique) du corps 12 mm