Learn More
Contec™ Lingettes ReFIBE™
Code produit 17275286 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
30 x 30 cm (12 x 12 in)
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1000 pièces
1200 pièces
1800 pièces
750 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Stérilité Conditionnement
17275286 30 x 30 cm (12 x 12 in) Stérile 1000 pièces
16505284 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) Non stérile 1800 pièces
16595274 30 x 30 cm (12 x 12 in) Non stérile 750 pièces
17285286 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) Stérile 1200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17275286 Fournisseur Contec™ Code fournisseur RFHS1212IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00€
    996.32€ / 1000 pièces
    Économisez 148.68€
    12% de réduction
Expédition estimée: 05-03-2027
Les lingettes Contec™ ReFIBE™ sont fabriquées à partir de flacons en plastique 100 % recyclé, ce qui en fait une option d’utilisation unique durable pour les fabricants critiques dans les industries des sciences de la vie, des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et des semi-conducteurs.
Le procédé de recyclage révolutionnaire convertit le plastique post-consommation en 100 % de polyester à filaments continus, le même substrat utilisé dans de nombreuses lingettes et serpillières en polyester standard de Contec™.
Fabriquées en polyester synthétique, les lingettes ReFIBE™ sont exceptionnellement propres ; elles sont compatibles avec une large gamme de solutions et désinfectants pour salles blanches. Comme les lingettes en polyester standard de Contec™, ReFIBE™ est blanchi et conditionné dans une salle blanche ISO 4. Les lingettes ReFIBE™, à faible teneur en particules et en fibres libérables, peuvent être utilisées à la place du polyester traditionnel pour intégrer la durabilité sans compromettre la qualité ou les performances. Disponibles en tailles 9 x 9 po et 12 x 12 po.
Comment une lingette est-elle fabriquée à partir de matériaux recyclés ?
  • Des flacons post-consommation sont collectés
  • Les flacons sont hachés en paillettes et nettoyés
  • Les paillettes du flacon sont fondues, filtrées et formées en puce
  • La puce est fondue et fabriquée en fils
  • Le fil est tricoté en lingettes ReFIBE™
Données sur les lingettes ReFibe™ :
  • 2,72 particules (x 10/lingette)
  • 0,15 fibre (x 10/lingette)
  • 0,01 g/lingette (résidus non volatils)
  • 275 ml/lingette (absorption)
  • 1 s (taux d’absorption)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Essuyeur pour salle blanche
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30 cm
Matériau 100 % polyester recyclé
Autoclavable Non autoclavable
Poids de base 124 g/m2
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Bords Découpe au laser
Dimensions (L x l) 30 x 30 cm (12 x 12 in)
Épaisseur 1 pli