Learn More
Labcon™ Boîte rechargeable pour 192 portoirs de pile de pipettes
Code produit 17557876 Tous les produits Labcon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17557876 Blanc 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17557876 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 12151200009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.60€
    12.28€ / 5 pièces
    Économisez 0.32€
    2% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
Boîte rechargeable pour le stockage des pointes de pipettes sur portoir.
  • Portoir rechargeable avec couvercle transparent à charnière
  • Accueil deux portoirs flottants pour pipettes Labcon™ 8 x 24
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Matériau Polypropylène
Forme Rectangulaire
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Portoirs flottants
Nbre par carton 50/Carton
Nb par paquet 5/paquet
Quantité 5 boîtes/paquet, 10 paquets/carton
Comprend Boîte à charnière sans portoirs
Type de produit Boîte de stockage pour congélateur
Array 8 x 24