Learn More
Hanna Instruments™ Électrode de pH numérique rechargeable
Code produit 15198239
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Aucune broche correspondante
Broche assortie
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
15198239 Broche assortie 1 pièce
15178239 Aucune broche correspondante 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15198239 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI11311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    534.52€
    343.43€ / 1 pièces
    Économisez 191.09€
    35% de réduction
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Types de connecteurs Prise de 3,5 mm
Jonction Céramique simple, 15 à 20 μl/h
Matériau Verre
Plage de pH 0 à 13
Température (métrique) en fonctionnement -5°C à +100°C
Type Électrode pH
Comprend Broche assortie
Longueur (métrique) du câble 1 m
Diamètre (métrique) du bouchon 9,5 mm