Learn More
Labcon Racks rechargeables pour pointes Labcon
Code produit 16621963 Tous les produits Labcon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Cônes (10 à 1 250 μL)
Pointes (Labcon 10 μl)
Conditionnement:
10 pièces
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
16621963 Cônes (10 à 1 250 μL) 10 pièces
16681963 Pointes (Labcon 10 μl) 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16621963 Fournisseur Labcon Code fournisseur 12109600069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.10€
    26.37€ / 10 pièces
    Économisez 1.73€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec les recharges de pointes de pipettes Eclipse™
  • Portoir pour pointes de pipette
  • Rechargeable
  • Avec couvercle transparent articulé
  • Fabriqué en USA
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001:2015 ; BFP FDA CFR21
Autoclavable Autoclavable
Couleur Violet
Capacité Cônes (10 à 1 250 μL)
Matériau Polypropylène
Positions Capacité pour une plateforme de recharge de 96 pointes
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Conditionnement 10 racks/sachet / 10 sachets/boîte
Quantité 10 racks /boîte
Conditions d’expédition RT
Dimensions 10-1250 μL tips
Type de produit Support de recharge vide avec couvercle