Learn More
Olympus™ Éclairage à lumière réfléchie, Champ clair
Code produit 12550206
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’ampoule:
Halogène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’ampoule Conditionnement
12550206 Halogène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12550206 Fournisseur Olympus™ Code fournisseur K10017494
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1900.50€
    1325.01€ / 1 pièces
    Économisez 575.49€
    30% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Compact et efficace, l’éclairage à lumière réfléchie Olympus™ en champ clair est dimensionné de façon confortable mais offre un éclairage halogène de 100 W.
  • Pour un éclairage en champ clair.
  • Compact avec une profondeur réduite.
  • Éclairage en fibre halogène.
Spécification
Type d’ampoule Halogène
Type d’éclairage Fond clair
Puissance 100 W