Learn More
Brady™ Ruban de marquage réfléchissant de couleur unie
Code produit 11711945
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Orange
Dimensions (L x l):
4,5 m x 50 mm
4,5 m x 75 mm
Conditionnement:
1 ROLL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) unitSize
11711945 Orange 4,5 m x 50 mm 1 ROLL
11721945 Orange 4,5 m x 75 mm 1 ROLL
11771935 Blanc 4,5 m x 50 mm 1 ROLL
11791935 Blanc 4,5 m x 75 mm 1 ROLL
11781935 Jaune 4,5 m x 50 mm 1 ROLL
11701945 Jaune 4,5 m x 75 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11711945 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 078989
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le balisage des itinéraires de transport doit être à la fois flexible et durable, car il est constamment adapté à l'évolution des exigences et des besoins au sein de votre installation ou entrepôt. Le ruban de marquage réfléchissant de couleur unie offre une marge de sécurité supplémentaire en cas de panne de courant, la nuit ou dans des conditions de faible luminosité.
  • Ces rubans offrent une marge de sécurité supplémentaire en cas de panne de courant, la nuit ou dans des conditions de faible luminosité.
Spécification
Alternate Part Number B957 2 in 5 YDS DE RUBAN RÉFLÉCHISSANT ORANGE
Certifications/Conformité ASTM D 2979, ASTM D 523
Description Ruban réfléchissant de couleur unie - orange
Dimensions (L x l) 4,5 m x 50 mm
Finition Semi-brillant
À utiliser avec (application) Marquages pour installations utilitaires, piquets de signalisations réfléchissants Bradystake, bandes de signalisation réfléchissantes, contrôles et couleurs unies
Longueur (impériale) 15 ft.
Longueur (métrique) 4,5 m
Quantité d’emballage 1 rouleau
Plage de températures (impériale) -40 °F à +158 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +70°C
Épaisseur 0,081 mm
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50 mm
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Couleur Orange
Matériau Plastique
Type Ruban de marquage au sol