Learn More
Tork Distributeur de papier essuie-mains Reflex à alimentation centrale M4
Tous les produits Tork Produits
Description
- Réduisez les risques de contamination croisée : notre système de distribution feuille à feuille vous permet de ne toucher que ce que vous prenez.
- Relevez les défis des environnements difficiles grâce à ce distributeur à alimentation centrale robuste.
- Améliorez l'hygiène : le distributeur enveloppe entièrement le rouleau pour protéger le papier de la saleté.
- Suivez votre consommation et ne vous retrouvez jamais à court de papier grâce à l'indicateur de fin de stock.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Dispensador de toallas en rollo duro |
| Couleur | Blanc, Bleu |
| Alternate Part Number | 7322540953978 |
| Capacité | Toalla de rollo duro |
| Matériau | Plastique |
| Mounting | Autonome |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Chargement par le haut |
| Modèle | Téléphone portable |