Learn More
Witeg™ Kit de réaction de reflux
Code produit 11847730
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
ST 19/26
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Conditionnement
11847730 ST 19/26 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11847730 Fournisseur Witeg™ Code fournisseur A1100200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.00€
    155.73€ / 1 pièces
    Économisez 26.27€
    14% de réduction
Expédition estimée: 28-12-2026
Avec une connexion standard à col rodé de 19/26.
  • 1 ballon bicolore de 250 ml
  • 1 refroidisseur à bille
  • 1 boule coulée de 50 ml
Spécification
Comprend 1 ballon bicolore, 1 boule coulée
Nbre d’ampoules 1 ampoule
Numéro du joint conique standard ST 19/26
Type Kit de réaction de reflux