Learn More
Indice de réfraction standard (basé sur le solvant) de 1,46768 unités nD à 20°C, Reagecon
BIOPHARMA
Code produit 15885964 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 mL
Conditionnement:
15mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15885964 15 mL 15mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 15885964 Fournisseur Reagecon Code fournisseur RI0146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    157.13€ / 15mL
    Économisez 12.87€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Étalon à durée de conservation étendue de haute qualité à utiliser comme matériau de contrôle analytique / calibrant pour la détermination de l’indice de réfraction.
  • Reagecon détient l’accréditation ISO 17025 pour tester l’indice de réfraction (normes Brix) à l’aide de la réfractométrie (réf. INAB : 264T).
  • Ce produit présente une incertitude de mesure de ± 0,000158 unités nD.
  • Il est stable pendant un an, ouvert ou non, et est présenté dans un flacon compte-gouttes de 15 ml pratique.
  • Le produit est préparé par gravimétrie sur une base pondérale.
  • Le soluté et le solvant sont tous deux pesés sur une balance étalonnée par des poids traçables de l’OIML.
  • Reagecon détient l’accréditation ISO 17025 pour l’étalonnage des balances de laboratoire (réf. INAB : 265C).
  • Le certificat d’étalonnage de la balance qui en résulte est délivré conformément aux exigences de la norme ISO / CEI 17025.
  • Haute précision (± 0,000158 unités nD)
  • Testé à l’aide d’un réfractomètre de pointe
  • Testé à l’aide d’une méthode de test certifiée ISO 17025
Spécification
Type Réfractomètre liquide
Description 1,46768 nD à 20deg;C (plusmn; 0,000158)
Précision plusmn; 0,000158 unités nD
À utiliser avec (application) Étalonnage des réfractomètres
Quantité 15 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • REFRACTIVE INDEX STANDARD @20°C 1.46
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: toluene, heptane