Learn More
Indice de réfraction standard (saccarose stabilisé) de 1,37233 unités nD à 20°C, Reagecon
BIOPHARMA
Code produit 13464066 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 ml
Conditionnement:
15mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13464066 15 ml 15mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13464066 Fournisseur Reagecon Code fournisseur RIBS25S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.00€
    163.39€ / 15mL
    Économisez 8.61€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Étalon à durée de conservation étendue de haute qualité à utiliser comme matériau de contrôle analytique / calibrant pour la détermination de l’indice de réfraction.
  • Reagecon détient l’accréditation ISO 17025 pour tester l’indice de réfraction (normes Brix) à l’aide de la réfractométrie (réf. INAB : 264T).
  • Ce produit présente une incertitude de mesure de ± 0,00014 unités nD.
  • Il est stable pendant un an, ouvert ou non, et est présenté dans un flacon compte-gouttes de 15 ml pratique.
  • Le produit est préparé par gravimétrie sur une base pondérale.
  • Le soluté et le solvant sont tous deux pesés sur une balance étalonnée par des poids traçables de l’OIML.
  • Reagecon détient l’accréditation ISO 17025 pour l’étalonnage des balances de laboratoire (réf. INAB : 265C).
  • Le certificat d’étalonnage de la balance qui en résulte est délivré conformément aux exigences de la norme ISO / CEI 17025.
  • Haute précision (± 0,000158 unités nD)
  • Testé à l’aide d’un réfractomètre de pointe
  • Testé à l’aide d’une méthode de test certifiée ISO 17025
Spécification
Type Réfractomètre liquide
Description 1,37233 nD à 20deg;C (plusmn; 0,00014)
Précision plusmn; 0,00014 unités nD
À utiliser avec (application) Étalonnage des réfractomètres
Quantité 15 ml