Learn More
Reichert Réfractomètre numérique universel Refractix
Code produit 18026731
Modifier l'affichage
Click to view available options
Indice de réfraction:
1,3300 à 1,5600
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Indice de réfraction Conditionnement
18026731 1,3300 à 1,5600 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 18026731 Fournisseur Reichert Code fournisseur 13910000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2860.00€
    2707.10€ / 1 pièces
    Économisez 152.90€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 25-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Refractix est un réfractomètre portable innovant et bien conçu qui défie toute classification et peut être utilisé aussi bien comme une table de laboratoire de qualité que comme un appareil portatif robuste aux fonctionnalités avancées.
  • Une interface utilisateur cohérente et intuitive pour une configuration et des mesures sans effort
  • Facile à utiliser avec un grand écran tactile couleur de 2,8 pouces et des boutons physiques
  • Capacité de 250 échelles de mesure avec 50 échelles préchargées : changez rapidement les échelles et marquez vos initiales pour un accès facile
  • Capteur d’image linéaire à haute résolution avec 1 500 éléments CCD offrant l’exactitude et la précision d’un réfractomètre de table conçu dans une plateforme abordable, compacte et portable.
  • Prisme en saphir 4 fois plus dur que les prismes en verre et puits en acier inoxydable pour une plus grande durabilité
  • Créer des noms de produits personnalisés et assigner des limites de contrôle de la qualité pour faciliter l’évaluation
  • Transfert électronique de données vers des appareils Windows via USB-C ou Bluetooth avec RefractixSync, permettant le transfert de mesures en temps réel ou le téléchargement du journal des données de mesure
  • Stockage jusqu’à 5 000 entrées pour suivre les mesures au fil du temps et identifier les tendances
  • La détection de la stabilité de la température et de l’équilibrage garantit la précision de la mesure, en avertissant si la température change trop rapidement
  • Fonctionne sur secteur ou sur batterie lithium-ion rechargeable intégrée, en déplacement, pour une flexibilité maximale
  • Conçu, fabriqué et assemblé aux États-Unis
Caractéristiques :
  • Plage de mesure de Brix : 0,00 à 100,00 Brix
  • Précision Brix : ± 0,05
  • Précision Brix : 0,05
Spécification
Type Réfractomètre portatif
Scale Range 1,3300 à 1,5600 nD (0,00 – 100,00 g/100 g Brix)
Indice de réfraction 1,3300 à 1,5600
Description Portable et compact pour le modèle de paillasse ou le modèle portatif
Modèle Refractix
Type d’échantillon Liquides, boues, pâtes
Volume d’échantillon ∼1 μl
Étalonnage Zéro eau
Précision ± 0,0001 nD (± 0,05 g/100 g Brix)
Reproductibilité 0,0001 (indice de réfraction)
Affichage 2,8 in Écran tactile couleur
Type de balance Indice de réfraction
Durée de mesure 2 à 3 s
Type d’éclairage 589 mm éclairage LED
Interface USB-C et Bluetooth
À utiliser avec (application) Mesure de l’indice de réfraction, du degré Brix, de la concentration et des échelles de mesure personnalisées
Comprend Câble USB-C et alimentation électrique/chargeur
Indice IP IP65
Quantité 1 de chaque
Poids (impériale) 8,8 oz.
Poids (métrique) 249.5 g
Dimensions (L x l x H) 7 x 2,9 x 1,7 in
Hauteur (métrique) 4.2 cm
Longueur (métrique) 17.6 cm
Largeur (métrique) 7.3 cm
Température ambiante (métrique) 10°C à 40°C
Précision de la température 0,1 °C
Compensation thermique Oui
Plage de températures (impériale) 50 °F à 104 °F
Plage de températures (métrique) 20 °C à 40 °C
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz
Garantie 2 ans