Learn More
Medline Scientific™ Réfractomètre du type Abbe 240 V 50 Hz
Code produit. 11960459
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11960459
Marque: Medline Scientific™ 8300.0000M
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.