Learn More
Cole-Parmer™ Gel de changement de phase à boîte réfrigérante
Code produit 12368717 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique) extérieure:
16,5 cm
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) extérieure Conditionnement
12368717 16,5 cm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12368717 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0634782
Expédition estimée: 29-12-2026
Les boîtes réfrigérantes de formule de changement de phase haute technologie sont parfaites pour les produits nécessitant une température précise et constante. Le gel de changement de phase à boîte réfrigérante Cole-Parmer™ revient à l’état gel lors
  • Fabriquées avec un extérieur en film laminé métallisé pour résister aux perforations et fournir une barrière thermique radiante
  • Non toxique et réutilisable
  • La formule de changement de phase dure 15 % plus longtemps que le gel stand
Spécification
Largeur (métrique) extérieure 16,5 cm
Longueur (métrique) extérieure 19,1 cm
Dimensions 24 oz
Hauteur (métrique) extérieure 2,5 cm
Poids (métrique) 680 g
Plage de températures (métrique) -23°C à ambiante
Matériau Gel de changement de phase