Learn More
Thermo Scientific™ Arctic A45HC Refrigerated Circulators
Code produit 17132284 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de contrôleur:
AC
PC
SC
Tension:
230V
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de contrôleur Tension Conditionnement
17132284 SC 230V 1 pièce
17142284 AC 230V 1 pièce
17152284 PC 230V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17132284 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1545401HC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8500.00€
    8210.00€ / 1 pièces
    Économisez 290.00€
    3% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les bains à circulation réfrigérés Thermo Scientific™ disposent d’un système de réfrigération robuste qui garantit que les échantillons et les applications peuvent être refroidis rapidement, avec des capacités de refroidissement pouvant atteindre 800 watts. Réfrigérants aux hydrocarbures naturels (HC) avec un potentiel de réchauffement climatique (GWP) faible et respectueux de l’environnement sur certains modèles.
Les bains à circulation réfrigérés Thermo Scientific™ série Arctic offrent une puissance de refroidissement remarquable, des plages de températures étendues, des pompes d’aspiration/force puissantes et la technologie de contrôle numérique sophistiquée conçues pour garantir la précision et la reproductibilité de vos procédures de contrôle de la température des liquides. Le réservoir en acier inoxydable se décline en plusieurs capacités avec un large choix d’ouvertures de réservoir et de dimensions de profondeur pour une flexibilité maximale des applications.
  • Solution personnalisable pour répondre aux besoins d’aujourd’hui et de demain
  • Large choix de plages de températures, de capacités de pompage et de volumes de bain avec une couverture de garantie de premier plan
  • Sélection d’écrans intuitifs pour prendre en charge votre application et s’adapter à votre budget
  • Une gamme d’accessoires et d’inserts pour la sécurité et la gestion des échantillons
  • Fiabilité robuste, même dans les applications les plus exigeantes
  • Technologie de contrôle numérique pour une stabilité et un contrôle précis de la température
  • Capacité de pompage robuste et puissante pour la circulation externe des liquides
  • Surface de travail en acier inoxydable résistant à la corrosion et à large volume
  • Aide pour vous et l’environnement
  • Expertise technique et assistance à portée de main
  • Service fourni par l’équipe d’assistance technique, de dépôt locale dédiée
  • Durabilité en tête grâce à la conservation de l’eau, aux options d’économie d’énergie et à la fabrication sans déchets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Type de contrôleur SC
Description Thermostat à circulation réfrigéré/chauffant à bain
Capacité (métrique) 12 L
Certifications/Conformité UL/CSA/IEC/EN
Communications RS232
Puissance de refroidissement 900 watts
Débit Maximum 24
Type de pompe Pompe foulante, pompe d’aspiration
Gamme de températures Maximum 200° ;
Affichage Digital
Circulation externe Oui
Comprend Adaptateurs de tuyaux de 8 mm et 12 mm pour la circulation externe, cordon d’alimentation de 6 pi et couvercle pour l’espace de travail
Pression max. 560/8,12
Aspiration max. 20 LPM
Modèle A45
Gamme de produits Thermostat réfrigéré/chauffant à bain
Réfrigérant R290
Précision de la température +/- 0,5° ;
Garantie 3 ans
Zone de travail 7,9 x 6,8 x 7,2 in
Dimensions (P x L x H) 23,8 x 15,1 x 31 in
Longueur (impériale) 39 in
Longueur (impériale) intérieure 7,2 in
Longueur (métrique) 99 cm
Largeur (métrique) intérieure 184 cm
Hauteur (impériale) 28 in
Hauteur (impériale) intérieure 7,9 in
Hauteur (métrique) intérieure 200 cm
Profondeur (impériale) 39 in
Profondeur (impériale) intérieure 7,9 in
Profondeur (métrique) 99 cm
Profondeur (métrique) intérieure 200 cm
Poids à l’expédition (impériale) 122 lbs
Poids (impériale) 150 lb
Poids (métrique) 68 kg
Tension 230V
Fréquence 50,60 Hz