Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Centrifugeuses réfrigérées
Description
- Centrifugeuses de paillasse réfrigérées universelles
- Refroidissement du rotor également possible à l’arrêt
- Réfrigérant R134a sans CFC
- Programme de refroidissement rapide Rapid Temp
- +4°C garantis à la vitesse max
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | Bouton Spincontrol 1 litre |
| Capacité | 4 x 100 ml |
| Vitesse max. | 15 300 tr/min |
| Réfrigéré | Oui |
| Affichage | Tous les réglages sur grand affichage graphique, programmation t/min ou directement x g |
| Modèle | 2-16KL |
| Niveau sonore | 63 dB |
| Stockage de programmes | 50 |
| Rotor | Identification magnétique |
| Rotor inclus | Oui |
| Afficher plus |