Få mere at vide
Labconco™ Concentrateur de paillasse CentriVap réfrigéré, 230 V, fiche mâle Schuko et fiche femelle
Artikelnummer. 10521505 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volume (métrique):
800 ml (max.)
Pakningsstørrelse:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volume (métrique) unitSize
10521505 800 ml (max.) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10521505 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7310030
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Les instruments uniques utilisent un système de réfrigération et un système de chauffage pour obtenir une température de consigne sélectionnée de -4 à 100°C.
  • La force centrifuge et le vide concentrent rapidement plusieurs petits échantillons comme l’ARN et les protéines
    • Les systèmes de refroidissement et de chauffage contrôlés par microprocesseur protègent les échantillons délicats de la chaleur pendant le traitement
  • La programmation peut contenir deux temps et temps
  • Les points de consigne pour les temps de premier et deuxième temps et les temps d’exécution sont sélectionnés séparément, peuvent être modifiés pendant que le programme est en cours
  • Le bouton de préchauffage / COOL active le système de réfrigération et le chauffage pour atteindre la température de consigne
  • Stocke jusqu’à neuf programmes définis par l’utilisateur
  • Choisissez un couvercle en acrylique amovible ou un couvercle en verre résistant aux solvants, chacun avec un grand joint de couvercle sans phénol
  • Utilisez la force centrifuge, le vide et la chaleur
  • Extérieur en acier inox brossé et en acier recouvert d’époxy blanc glacier avec des touches de bleu ;
  • Le chauffage de 300 W augmente la température par incréments d’un degré jusqu’à 100°C.
  • Démarrage rapide d’un bouton Pour activer simultanément le rotor, le chauffage, les minuteurs et la pompe à vide
  • Le moteur sans balais tourne jusqu’à 1725 tr/min.
  • Le système d’arrêt rapide arrête la pompe à vide, ouvre la vanne et arrête le rotor
  • soupape d’évacuation du vide automatique
  • Couvercle à loquet avec capteur de sécurité
  • Écran LCD facile à lire
  • Séparez la chaleur et les durées de fonctionnement de 1 à 999 minutes
  • L’alarme sonore se déclenche pour signaler la fin de l’exécution des points de consigne.
  • La prise électrique permet le raccordement de la pompe à vide auxiliaire
  • La pompe à vide est dotée d’un raccord rapide pour le raccordement d’une jauge à vide
  • La chambre de 12 in. Dia. Peut accueillir une grande variété de rotors, y compris des rotors pour plaques de microtitration pour plaques de 96 puits
  • Dimensions (l x P x H) : 37,3 x 49 x 29,6 cm (14,7 x 19,3 x 11,7 in)
Tekniske data
Certifications CE
Indice électrique 230 V
Fréquence 50 Hz
Capacité Rotors
Poids à l’expédition (impériale) 108 lb
Poids à l’expédition (métrique) 49 kg
Type Concentrateur de paillasse réfrigéré CentriVap
Tension 230 V
Volume (métrique) 800 ml (max.)
Plage de températures (métrique) -4°C à +100°C
Matériau de la cuve Aluminium revêtu de poudre
Ampérage 8 A
Longueur (impériale) 21,7 po
Hauteur (impériale) 16,6 po
Hauteur (métrique) 42,2 cm
Longueur (métrique) 55,1 cm
Matériau Acier et aluminium
Vitesse 1725 tr/min
Type de bouchon Schuko
Dimensions (L x l x H) 55,1 x 36,3 x 42,2 cm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.