Learn More
Labconco Réfrigéré CentriVap Modèle professionnel avec couvercle en verre, 230 V 50 Hz, tous les cordons d'alimentation 50 Hz
GREENER_CHOICE
Code produit 30533426 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la cuve:
Aluminium revêtu de PTFE
Aluminium revêtu d’époxy
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la cuve unitSize
30533426 Aluminium revêtu d’époxy 1 pièce
30533437 Aluminium revêtu de PTFE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30533426 Fournisseur Labconco Code fournisseur 8521190
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
centrivap pro, préparation des échantillons, HPLC, centrifugeur, épuiseur, débitvac
Requires
centrivap pro, préparation des échantillons, HPLC, centrifugeur, épuiseur, débitvac
Réfrigéré CentriVap™ Les concentrateurs sous vide professionnels concentrent rapidement les échantillons thermosensibles grâce à la force centrifuge, au vide et à une température contrôlée.
  • Traiter plusieurs échantillons tels que l'ARN et les protéines, en utilisant une force centrifuge, un vide et une température contrôlés tout en veillant à ce qu'ils conservent leur stabilité.
  • CentriVap Le Pro est le seul concentrateur disponible qui combine un système de réfrigération qui refroidit jusqu'à -10 °C °avec un système de chauffage qui réchauffe jusqu'à +100 °C pour °atteindre les températures définies par l'utilisateur.
  • Réduisez l'impact environnemental de votre laboratoire grâce à un réfrigérant au gaz naturel à faible potentiel de réchauffement climatique (PRG) et respectueux de l'environnement.
  • La pression, la température, la vitesse du rotor et la durée de fonctionnement peuvent être facilement réglées en appuyant sur quelques boutons et enregistrées dans le menu des méthodes. L'utilisateur peut également modifier tous les paramètres d'exécution pendant le déroulement du programme.
  • La grande chambre peut accueillir une variété de rotors, y compris une sélection qui peut être empilée en double pour une capacité accrue jusqu'à 312 tubes d'échantillons ou 6 plaques de microtitration par cycle.
  • Une suite complète de fonctionnalités intelligentes avancées vous offre un contrôle total sur vos échantillons. Personnalisez les paramètres d'exécution, enregistrez et téléchargez des exemples de données, configurez des alertes automatisées pour vos appareils via
  • Ethernet, et configurez les paramètres de l'appareil sur un écran tactile couleur intégré de 5 in.
  • Traiter en toute sécurité de 0,1 à 1 % de TFA, d'acide chlorhydrique, d'acide acétique, d'acide bromhydrique, d'hydroxyde d'ammonium et d'hydroxyde de sodium.
  • Menu de méthodes intégré pour le traitement des types d'échantillons de laboratoire courants. Inclut des modes pour la lyophilisation à petite échelle et la dessiccation sous vide.
  • Chambre revêtue de PTFE en option, roulements résistants aux acides et un Hastelloy La tige offre une résistance accrue aux acides.
Informations sur la commande
centrivap pro, préparation des échantillons, HPLC, centrifugeur, épuiseur, débitvac
Certifications
centrivap pro, préparation des échantillons, HPLC, centrifugeur, épuiseur, débitvac
Compliance
centrivap pro, préparation des échantillons, HPLC, centrifugeur, épuiseur, débitvac
Garantie
centrivap pro, préparation des échantillons, HPLC, centrifugeur, épuiseur, débitvac
centrivap pro, préparation des échantillons, HPLC, centrifugeur, épuiseur, débitvac
Spécification
Matériau de la cuve Aluminium revêtu d’époxy
Modèle CentriVap
Plage de températures (métrique) -10 °C à +100 °C
Volume (métrique) Jusqu’à 50 ml
Comprend Couvercle en verre
Réfrigéré Oui
Type Concentrateur sous vide
Tension 230 V