Learn More
Julabo™ Cryothermostat chauffant / réfrigéré CD-600F CORIO™
Code produit 15440592
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
47 x 33 x 69 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15440592 47 x 33 x 69 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15440592 Fournisseur Julabo™ Code fournisseur 9012704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6330.00€
    5732.00€ / 1 pièces
    Économisez 598.00€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conviennent aux applications internes et externes
  • Modèle pour applications internes et externes
  • Affichage lumineux, blanc et facile à lire
  • Très silencieux
  • Commutation de pompe facile entre circulation interne et circulation externe
  • Connecteurs de pompe externe (M16x1)
  • Raccordement USB
  • La conception compacte du serpentin de refroidissement permet de profiter d’un plus grand espace utile dans la cuve de bain
  • Couvercle de bain et robinet de vidange inclus
  • Grille de ventilation amovible
  • Unité de réfrigération sans orifices d’aération latéraux
  • Classe III (FL) conforme à la norme DIN 12876-1
Applications :
Idéales pour la régulation de la température des échantillons dans un bain à circulation ou pour la régulation de la température d’une application externe, par exemple : cellules de mesure, réfractomètres, polarimètres, photomètres, viscosimètres, fermenteurs, chambres d’électrophorèse, colonnes de chromatographie, évaporateurs rotatifs, rhéomètres et plus encore.
Spécification
Description Réfrigérant : R404A
Débit 15 l/min
Gamme de températures de -35°C à +150°C
Type Thermostat réfrigéré/chauffant
Capacité de chauffage 2 kW
Modèle CORIO CD-600F
Stabilité de la température ± ; 0,03°C
Dimensions (L x l x H) 47 x 33 x 69 cm
Poids (métrique) 36 kg