Learn More
Grant Instruments™ Refroidisseurs à immersion
Code produit 11466487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de températures:
0°C à 40°C
–15deg;C à +40deg;C
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de températures Conditionnement
11466487 0°C à 40°C 1 pièce
11476487 –15deg;C à +40deg;C -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11466487 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur C1GR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3155.00€
    2858.00€ / 1 pièces
    Économisez 297.00€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Les refroidisseurs à immersion réfrigérés se composent d’une bobine de refroidissement connectée à un groupe frigorifique par un tuyau flexible. Extrayez la chaleur en continu, avec l’unité de commande du bain qui contrôle la température.
Les refroidisseurs à immersion réfrigérés se composent d’une bobine de refroidissement connectée à un groupe frigorifique par un tuyau flexible. Extrayez la chaleur en continu, avec l’unité de commande du bain qui contrôle la température.
  • C1GR 0ºC à 40°C
  • Le serpentin de refroidissement peut être immergé en continu dans des liquides jusqu’à 100°C avec le refroidisseur éteint et peut être utilisé pour refroidir le liquide à partir de 100°C, mais il n’est pas conçu pour un fonctionnement continu au-dessus de 40°C.
  • C2GR : -15°C à 40°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 460 x 305 x 225 mm (P x l x H)
Puissance de refroidissement 350 W à 20° C, 110 W à 0°C
Gamme de températures 0°C à 40°C
Longueur (métrique) du tuyau 925 mm
Alimentation électrique 120/230 V
Tension 120 / 230 V