Learn More
Grant Instruments™ Refroidisseurs à immersion
Code produit 11476487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de températures:
0°C à 40°C
–15deg;C à +40deg;C
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de températures Conditionnement
11476487 –15deg;C à +40deg;C -
11466487 0°C à 40°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11476487 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur C2GR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3145.00€
    2929.40€ / 1 pièces
    Économisez 215.60€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les refroidisseurs à immersion réfrigérés se composent d’une bobine de refroidissement connectée à un groupe frigorifique par un tuyau flexible. Extrayez la chaleur en continu, avec l’unité de commande du bain qui contrôle la température.
Les refroidisseurs à immersion réfrigérés se composent d’une bobine de refroidissement connectée à un groupe frigorifique par un tuyau flexible. Extrayez la chaleur en continu, avec l’unité de commande du bain qui contrôle la température.
  • C1GR 0ºC à 40ºC
  • Le serpentin de refroidissement peut être immergé en continu dans des liquides jusqu’à 100ºC avec le refroidisseur éteint et peut être utilisé pour refroidir le liquide à partir de 100ºC, mais il n’est pas conçu pour un fonctionnement continu au-dessus de 40ºC.
  • C2GR : -15ºC à 40ºC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Description 460 x 305 x 225 mm (P x l x H)
Puissance de refroidissement 400 W à 20°C, 320 W à 0°C, 170 W à -10°C
Gamme de températures –15deg;C à +40deg;C
Longueur (métrique) du tuyau 925 mm
Alimentation électrique 120/230 V
Tension 120 / 230 V
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.